Learn More
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Bis(Trimethylsilyl)-1,3-butadiyn wird im Negishi-Protokoll zur Synthese von glykosylierten Oligo(Ethynylen)en verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1,4-Bis(Trimethylsilyl)-1,3-butadiyn wird im Negishi-Protokoll zur Synthese von glykosylierten Oligo(Ethynylen)en verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne |
Schmelzpunkt | 110°C to 113°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1758268 |
Synonym | 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy |
IUPAC-Name | 3-Methyl-4-propan-2-ylanilin; Hydrochlorid |
PubChem CID | 2796270 |
Formelmasse | 194.43 |
Reinheit (%) | 98% |