Learn More
1-(4-Brom-3-methylphenyl)ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 37074-40-1 |
| Summenformel | C9H9BrO |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)C)Br |
| IUPAC-Name | 1-(4-Brom-3-methylphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.07 |
| Formelmasse | 211.9837 |