Learn More
1-(4-Brombenzyl)-5-Methyl-1H-1,2,3-Triazol-4-Carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07389DE
Weitere Details : CAS : 845885-94-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022464
  • 351.30 € / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
845885-94-1
296.124
FJFFHBYCFJNIAV-UHFFFAOYSA-N
2794828
CC1=C(N=NN1CC2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
C11H10BrN3O2
MFCD06659088
1-4-bromobenzyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-4-triazolecarboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyltriazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromo-benzyl-5-methyl-1h-1,2,3 triazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Bromphenyl)methyl]-5-methyltriazol-4-carbonsäure
Spezifikation
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
845885-94-1
97%
MFCD06659088
FJFFHBYCFJNIAV-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-Bromphenyl)methyl]-5-methyltriazol-4-carbonsäure
2794828
97%
5g
97.0
C11H10BrN3O2
1-4-bromobenzyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-4-triazolecarboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyltriazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromo-benzyl-5-methyl-1h-1,2,3 triazole-4-carboxylic acid
CC1=C(N=NN1CC2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
296.124
296.12
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate