Learn More
1-(4-Bromphenoxy)hexan, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge BTB09795EA
Weitere Details : CAS : 30752-19-3 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
30752-19-3 | |
257.171 | |
1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether | |
1-Brom-4-Hexoxybenzol |
C12H17BrO | |
GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N | |
520492 | |
CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br |
Spezifikation
1-(4-Bromophenoxy)hexane | |
30752-19-3 | |
C12H17BrO | |
GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-4-Hexoxybenzol | |
520492 |
10g | |
97% | |
1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether | |
CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br | |
257.171 | |
257.17 |