Learn More
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-Pyrazol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC68210DA
Weitere Details : CAS : 62546-27-4 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021434
  • 51.80 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 05-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
62546-27-4
251.127
ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
24229761
CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
C11H11BrN2
MFCD09817558
1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethylpyrazol
Spezifikation
1-(4-Bromophenyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
1g
96.5
97%
MFCD09817558
ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethylpyrazol
24229761
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
62546-27-4
100.0
C11H11BrN2
1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
251.127
251.13
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate