Learn More
(1-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS | 1202028-71-4 |
| Summenformel | C11 H11 Br N2 O |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H11BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-6,15H,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)cnn1c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-Name | [1-(4-Bromphenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 267.122 |
| Formelmasse | 266.005 |