Learn More
1,4-Butan-d8-diamin 2HCl, CDN
Artikelnummer. 30322245
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322245 0.25 g 0.25 Gramm
30312653 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322245 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND39800.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diaminobutane-D8 Dihydrochloride
CAS 284665-22-1
Summenformel C4 D8 H4 N2 . 2 Cl H
Menge 0.25 g
Synonym 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane D8 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-D8 dihydrochloride, 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Butane-d8-diamine d
InChI-Formel InChI=1 S/C4H12N2.2 ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
SMILES Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4-Octadeuteriobutan-1,4-diamin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 169.123
Formelmasse 168.104 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity