Learn More
1,4-Butan-d8-diamin-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diaminobutane-D8 Dihydrochloride |
| CAS | 284665-22-1 |
| Summenformel | C4 D8 H4 N2 . 2 Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, dihydrochloride (9CI), 1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane D8 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-D8 dihydrochloride, 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Butane-d8-diamine d |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4-Octadeuteriobutan-1,4-diamin;Dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.123 |
| Formelmasse | 168.104 |