Learn More
1,4-Butansulton, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78033
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
1,2λ⁶-oxathiane-2,2-dione
O=S1(=O)CCCCO1
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
1,2λ⁶-oxathiane-2,2-dione
O=S1(=O)CCCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Butane sultone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.5°C to 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3310g/mL
Siedepunkt 153°C (19.0 HPA)
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640
Menge 25 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Relative Dichte 1.331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 136.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butane sultone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /