Learn More
1,4-Butandiol-Diacrylat, 85+% (reaktive Ester), stab. mit50-105 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049992
18.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1070-70-8
C10H14O4
198.22
MFCD00014940
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
70613
C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1070-70-8
C10H14O4
198.22
MFCD00014940
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
70613
C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
1,4-Butanediol diacrylate is used as a multifunctional crosslinker. It is used in drying technology for paintings, coatings, inks, resins and adhesives. It serves as an intermediate product for polymer synthesis in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Butanediol diacrylate
Namenshinweis Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Farbe Farblos
Dichte 1.051 g/mL
Siedepunkt 83°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pleasant
Hinweise zum Prozentgehalt (Reaktive Ester)
Strukturformel CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Brechungsindex 1.456
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1777487
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
IUPAC-Name 4-(Prop-2-enoyloxy)butylprop-2-enoat
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) ≥85%
Physikalische Form Flüssig