Learn More
1-[4-Chlor-2-(2-fluorbenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazol-5-carboxaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17900786
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17900786 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17900786 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1106.130025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[4-Chlor-2-(2-fluorbenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazol-5-carboxaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
CAS 2454678-38-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H12 Cl F N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-(4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl)-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-imidazole-4-carbaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C18H12ClFN2O2/c1-11-21-9-13(10-23)22(11)17-7-6-12(19)8-15(17)18(24)14-4-2-3-5-16(14)20/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ncc(C=O)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F
IUPAC-Name 3-[4-Chlor-2-(2-fluorbenzoyl)phenyl]-2-methylimidazol-4-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 342.75
Menge 25 mg
Formelmasse 342.0571 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.