missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-[4-Chlor-2-(2-fluorbenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazol-5-carboxaldehyd, Mikromol™
Beschreibung
1-[4-Chlor-2-(2-fluorbenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazol-5-carboxaldehyd
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 2454678-38-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H12 Cl F N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl)-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-imidazole-4-carbaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H12ClFN2O2/c1-11-21-9-13(10-23)22(11)17-7-6-12(19)8-15(17)18(24)14-4-2-3-5-16(14)20/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc(C=O)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F |
| IUPAC-Name | 3-[4-Chlor-2-(2-fluorbenzoyl)phenyl]-2-methylimidazol-4-carbaldehyd |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?