Learn More
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509422
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
303-26-4
C17H19ClN2
286.79
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
9340
1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
303-26-4
C17H19ClN2
286.79
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
9340
1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Schmelzpunkt 65.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 178.0°C to 180.0°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (on dry substance) (Tertiary base)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 286.79
Reinheit (%) 90 to 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.