Learn More
1-(4-Chlorphenoxy)-4-nitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene |
| CAS | 1836-74-4 |
| Summenformel | C12H8NO3Cl |
| Menge | 500 mg |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.65 |
| Formelmasse | 249.0193 |