Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxypyrazole |
| CAS | 76205-19-1 |
| Summenformel | C9 H7 Cl N2 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ol, 1-(4-Chlorophenyl)-2H-pyrazolin-3-one, 1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxypyrazole, 1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-ol, BF 500-5, 500M04, M500F004 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-9(13)11-12/h1-6H,(H,11,13) |
| SMILES | Oc1ccn(n1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Chlorphenyl)pyrazol-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.62 |
| Formelmasse | 194.0247 |