Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclohexancarbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10532581
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Namenshinweis 99%
CAS 64399-28-6
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 2.5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Summenformel C13H14ClN
MDL-Nummer MFCD00065289
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile #, cyclohexanecarbonitrile,1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carbonitrile
InChI-Schlüssel OSHOYPXOCQTDGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclohexan-1-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 219.71
PubChem CID 116613
Formelmasse 219.71
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.