missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclohexancarboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-90269
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
58880-37-8
C13H14ClO2
237.70
MFCD00019350
UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
100873
[O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
58880-37-8
C13H14ClO2
237.70
MFCD00019350
UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
100873
[O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 156°C
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
Farbe Grau
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver und Körnchen
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel ClC6H4(C6H10)COOH
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclohexane-1-carbonsäure
Formelmasse 238.71
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'