Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258902
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3391-10-4
C8H9ClO
156.61
MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
76926
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]Acetat
CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
3391-10-4
C8H9ClO
156.61
MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
76926
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]Acetat
CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Chemischer Name oder Material 1-(4-chlorophenyl)ethanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 136°C (2.7 kPa)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20°C) insoluble
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig