missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Chlorophenyl)ethylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-88718
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6299-02-1
C8H10ClN
155.63
MFCD00044766
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6299-02-1
C8H10ClN
155.63
MFCD00044766
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 232.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5414
Menge 1 g
Relative Dichte 1.1
Synonym 1-acenaphthenol, acenaphthen-1-ol, acenaphthenol, 7-acenaphthenol, acenaphthenol-1, 1-hydroxyacenaphthene, 1-acenaphthylenol, 1,2-dihydro, acenaphthene-1-ol, acenaphthylenol, 1,2-dihydro, 1-acenaphthalenol
SMILES CC(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenyl)ethan-1-amin
PubChem CID 22750
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-a-methylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'