Learn More
1-[(4-Chlorphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 241.7 |
Reinheit (%) | 97% |