Learn More
1,4-Cyclohexandicarboxylsäure, 99+ %, Mischung aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757352
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
1076-97-7
C8H12O4
172.18
MFCD00001465
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
14106
Cyclohexan-1,4-Dicarbonsäure
C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
1076-97-7
C8H12O4
172.18
MFCD00001465
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
14106
Cyclohexan-1,4-Dicarbonsäure
C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Namenshinweis Mixture of cis and trans
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver