Learn More
1,4-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexandion wird bei der Herstellung von 1,4-Benzochinon und Bromorganika verwendet. Wird auch zur Untersuchung des Einflusses von sichtbarem Licht auf die Bromat-1,4-Cyclohexandione-Ferroin-oszillierende Reaktion verwendet. Spielt eine wichtige Rolle für Pharmazeutika, Pflanzenwachstumsregulatoren und als leitfähiges Material.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1,4-Cyclohexandion wird bei der Herstellung von 1,4-Benzochinon und Bromorganika verwendet. Wird auch zur Untersuchung des Einflusses von sichtbarem Licht auf die Bromat-1,4-Cyclohexandione-Ferroin-oszillierende Reaktion verwendet. Spielt eine wichtige Rolle für Pharmazeutika, Pflanzenwachstumsregulatoren und als leitfähiges Material.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Cyclohexanedione |
Schmelzpunkt | 77°C to 78°C |
Siedepunkt | 132°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 132°C (269°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 774152 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and ethanol. |
Formelmasse | 112.13 |
Reinheit (%) | 98% |