Learn More
1,4-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510281
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
637-88-7
C6H8O2
112.13
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
12511
CHEBI:28286
Cyclohexan-1,4-dion
C1CC(=O)CCC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
637-88-7
C6H8O2
112.13
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
12511
CHEBI:28286
Cyclohexan-1,4-dion
C1CC(=O)CCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 76.0°C to 80.0°C
Farbe Beige oder Gelb
Siedepunkt 112°C (26.0 hPa)
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H8(=O)2
Menge 10 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets