Learn More
1,4-Cyclohexandion-bis-(ethylenacetal), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025351
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
183-97-1
C10H16O4
200.234
MFCD00010851
YSMVSEYPOBXSOK-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedione bis ethylene ketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4.2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethylene acetal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4,2,4,2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethyleneketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4^ 8 .2^ 5 tetradecane, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4?.2? tetradecane, maybridge1_006651, 1,4-cyclohexanedione ethyleneketal
135986
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4^{8}.2^{5}]Tetradecan
C1CC2(CCC13OCCO3)OCCO2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
183-97-1
C10H16O4
200.234
MFCD00010851
YSMVSEYPOBXSOK-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedione bis ethylene ketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4.2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethylene acetal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4,2,4,2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethyleneketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4^ 8 .2^ 5 tetradecane, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4?.2? tetradecane, maybridge1_006651, 1,4-cyclohexanedione ethyleneketal
135986
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4^{8}.2^{5}]Tetradecan
C1CC2(CCC13OCCO3)OCCO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal)
Schmelzpunkt 79°C to 80°C
Siedepunkt 75°C to 85°C (0.5 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 99%