Learn More
1,4-Di-n-Butylbenzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489029
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489029 1 g 1 Gramm
15499029 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16396.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1571-86-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-86-4
Summenformel C14H22
Molekulargewicht (g/mol) 190.33
MDL-Nummer MFCD01076591
InChI-Schlüssel VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-di-n-butylbenzene, benzene, 1,4-dibutyl, p-dibutylbenzol, p-dibutylbenzene, acmc-209dfm, p-di-tert-butyl benzene
PubChem CID 519170
IUPAC-Name 1,4-Dibutylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Di-n-butylbenzene
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 1 g
Beilstein 1858055
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) ≥97%