Learn More
1,4-Diaminobutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025684
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
110-60-1
C4H12N2
88.154
MFCD00008235
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
1045
CHEBI:17148
Butan-1,4-diamin
C(CCN)CN
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
110-60-1
C4H12N2
88.154
MFCD00008235
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
1045
CHEBI:17148
Butan-1,4-diamin
C(CCN)CN
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diaminobutan wird als Vorläufer in vielen biologischen Systemen und als Synthon für Amidoharnstoffe verwendet. Es ist an der Synthese von Nylon 46 durch Reaktion mit Adipinsäure beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Unverträglich mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, Aldehyden, Säureanhydriden und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Diaminobutane
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 0.877
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Strukturformel H2N(CH2)4NH2
Brechungsindex 1.4569
Menge 25 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 605282
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and alcohol.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥98%