Learn More
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11946681 5 g Glasflasche
11936681 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438900050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 283-38-5 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 283-38-5
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
InChI-Schlüssel XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
PubChem CID 398407
IUPAC-Name 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonan
SMILES C1CN2CCC1NCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 79.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo¢3.2.2!nonane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.