Learn More
1,4-Dibrombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736132
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-dibromobenzene
BrC1=CC=C(Br)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-dibromobenzene
BrC1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dibromobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.8400g/mL
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4Br2
Menge 250 g
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Relative Dichte 1.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform and ether
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle