missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dichlorbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 10363572
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
110-56-5
C4H8Cl2
127.01
MFCD00001011
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
8059
1,4-dichlorobutane
ClCCCCCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
110-56-5
C4H8Cl2
127.01
MFCD00001011
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
8059
1,4-dichlorobutane
ClCCCCCl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dichlorobutane
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.16g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Strukturformel Cl(CH2)4Cl
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Beilstein 01, 119
Formelmasse 127.01
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'