missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dichlorophthalazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4258942
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4752-10-7
ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansäure
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4752-10-7
ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansäure

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dichlorophthalazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 163.6°C to 163.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4Cl2N2
Menge 1 g
Beilstein 23,II,177
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=C(Cl)N=N1
Molekulargewicht (g/mol) 199.04
PubChem CID 78501
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'