Learn More
1,4-Dicyanobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10315750
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
111-69-3
C6H8N2
108.14
MFCD00001975
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
8128
Hexandinitril
C(CCC#N)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
111-69-3
C6H8N2
108.14
MFCD00001975
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
8128
Hexandinitril
C(CCC#N)CC#N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dicyanobutane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 295.0°C
Flammpunkt 163°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NC(CH2)4CN
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390
Menge 250 mL
Beilstein 02, 653
Merck Index 15, 152
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viskosität 5.8 mPa.s (30°C)
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dicyanobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.