Learn More
1,4-Diethynylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757669
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
935-14-8
C10H6
126.16
MFCD00078375
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
120463
1,4-Diethynylbenzol
C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
935-14-8
C10H6
126.16
MFCD00078375
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
120463
1,4-Diethynylbenzol
C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Diethynylbenzene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Farbe Braun-orange oder weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(C∽CH)2
Menge 1 g
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diethynylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.