missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Difluorbenzol, 99 %

Catalog Number p-7023131
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
540-36-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000344
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
10892
CHEBI:38585
1,4-difluorobenzene
FC1=CC=C(F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
540-36-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000344
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
10892
CHEBI:38585
1,4-difluorobenzene
FC1=CC=C(F)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Difluorobenzene
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.166
Siedepunkt 88°C to 89°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.441
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1904541
Merck Index 14,3148
Formelmasse 114.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'