Learn More
1,4-Dihydroxy-2-butanone, >85%, TRC
Artikelnummer. 30388774
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388774 100 mg
30382032 50 mg
30373244 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD679305100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-86-3
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.1
IUPAC-Name 1,4-dihydroxybutan-2-one
SMILES OCCC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dihydroxy-2-butanone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3/c5-2-1-4(7)3-6/h5-6H,1-3H2
Formelmasse 104.0473