Learn More
1,4-Diiodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023130
46.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
628-21-7
C4H8I2
309.92
MFCD00001099
ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
12337
1,4-Diiodbutan
ICCCCI
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
628-21-7
C4H8I2
309.92
MFCD00001099
ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
12337
1,4-Diiodbutan
ICCCCI
1,4-Diiodobutane is used as an additive to enhance perovskite solar cell performance. It is used as a crosslinking agent for the synthesis of anion exchange membranes from cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diiodbutan wird als Zusatzstoff zur Verbesserung der Leistung von Perovskit-Solarzellen verwendet. Es wird als Bindemittel für die Synthese von Anionenaustauschmembranen aus Zellulose verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Diiodobutane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt 5°C to 7°C
Dichte 2.35
Siedepunkt 108°C to 110°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.6212
Menge 25 g
Beilstein 1098276
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 309.92
Reinheit (%) 99%