Learn More
1,4-Diisopropylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026709
20.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-18-5
C12H18
162.28
MFCD00008892
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
7486
1,4-bis(propan-2-yl)benzene
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-18-5
C12H18
162.28
MFCD00008892
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
7486
1,4-bis(propan-2-yl)benzene
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diisopropylbenzol wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Stabilisatoren, Polymeren, synthetischen Schmierstoffen und Hydroperoxiden verwendet. Dient auch zur Trennung dreiwertiger Lanthanoide von dreiwertigen Aktinoid-Kationen durch Phosphor-Reagenzextraktion aus wässrigen Komplexen (TALSPEAK). Wird auch bei der Wiederaufbereitung nuklearer Brennstoffe genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Diisopropylbenzene
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.857
Siedepunkt 210°C
Flammpunkt 76°C (170°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.489
Menge 25 g
Beilstein 1854739
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 99%