Learn More
(1,4-Dimethyl-2-piperazinyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694979
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
14675-44-6
C7H16N2O
144.22
MFCD00174342
ZEHZRJZZIYNPKU-UHFFFAOYNA-N
1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanol, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanol, 2-piperazinemethanol,1,4-dimethyl, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methan-1-ol, 2-piperazinemethanol, 1,4-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethylpiperazine, 1,4-dimethyl-piperain-2-yl-methanol, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethyl piperazine, 1,4-dimethyl-piperazin-2-yl-methanol
2779170
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
CN1CCN(C)C(CO)C1
14675-44-6
C7H16N2O
144.22
MFCD00174342
ZEHZRJZZIYNPKU-UHFFFAOYNA-N
1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanol, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanol, 2-piperazinemethanol,1,4-dimethyl, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methan-1-ol, 2-piperazinemethanol, 1,4-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethylpiperazine, 1,4-dimethyl-piperain-2-yl-methanol, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethyl piperazine, 1,4-dimethyl-piperazin-2-yl-methanol
2779170
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
CN1CCN(C)C(CO)C1
Chemischer Name oder Material (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 95%