Learn More
1,4-Dinitrosopiperazin-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dinitrosopiperazine-d8 |
| CAS | 69340-07-4 |
| Summenformel | C4 D8 N4 O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | N,N'-Dinitrosopiperazine-d8, NSC 339-d8, DNP-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-1,4-dinitrosopiperazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.181 |
| Formelmasse | 152.1149 |