Learn More
1,4-Dioxan, 99.8 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217128
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 L
123-91-1
C4H8O2
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-Dioxan
C1COCCO1
123-91-1
C4H8O2
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-Dioxan
C1COCCO1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
Schmelzpunkt 12.0 °C
Namenshinweis Wasser <50 pm
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340 g/ml
Siedepunkt 101.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt 12 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 bis 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 1.034
UN-Nummer 1165
Viskosität 1.32 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.005 % max. (coulometrisch)
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol, Aceton, Benzol, Toluol, Ether und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.8 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.