Learn More
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical D/4550/PB15
35.58 EUR gültig bis 2021-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "14802" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 123-91-1 Netto-Gewicht : 1.03000kg Transport : UN number : 1165 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 1L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000712
  • 88.96 € / 1 Liter
Verfügbar ab
12-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
123-91-1
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
31275
1,4-Dioxan
C4H8O2
6571
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CHEBI:47032
C1COCCO1
Spezifikation
123-91-1
6571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
1,4-Dioxan
31275
88.11g/mol
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
1.32 mPaS at 20°C
Farblos
6 to 8
C4H8O2
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
C1COCCO1
88.106
CHEBI:47032
Flüssig
41mbar at 20°C
101°C
12°C
1L
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane RPE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation