Learn More
1,4-Diphenoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Diphenoxybenzene |
Schmelzpunkt | 72°C to 73°C |
Dichte | 1.083 |
Siedepunkt | 172°C (0.01 mmHg) |
Flammpunkt | 202°C (395°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2215945 |
Formelmasse | 262.31 |
Reinheit (%) | 98% |