Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluoro-2-Methylphenyl)-3-Phenylharnstoff, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61598.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408158
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD06172994
Spezifikation
1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-3-phenylurea
1g
244.26
95%
Rosa bis weiß
MFCD06172994
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation