missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-(4-Fluorphenyl)ethylamin, 97 %

Catalog Number p-7044101
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
403-40-7
C8H10FN
139.173
MFCD00041323
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluorophenyl ethanamine, 1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-methylbenzylamine, 1-4'-fluorophenyl ethanamine, dl-4-fluoro-alpha-methylbenzylamine, 4-fluoro-a-methylbenzylamine, 1-p-fluorophenyl-ethylamine, 1-4-fluorophenyl ethan-1-amine, p-fluoro-a-methylbenzylamine, rs-1-4-fluorophenyl ethylamine
123063
1-(4-Fluorphenyl)ethanamin
CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
403-40-7
C8H10FN
139.173
MFCD00041323
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluorophenyl ethanamine, 1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-methylbenzylamine, 1-4'-fluorophenyl ethanamine, dl-4-fluoro-alpha-methylbenzylamine, 4-fluoro-a-methylbenzylamine, 1-p-fluorophenyl-ethylamine, 1-4-fluorophenyl ethan-1-amine, p-fluoro-a-methylbenzylamine, rs-1-4-fluorophenyl ethylamine
123063
1-(4-Fluorphenyl)ethanamin
CC(C1=CC=C(C=C1)F)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Dichte 1.03
pH 10
Siedepunkt 76°C (22 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.502
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2802417
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'