Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
CAS | 423768-44-9 |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C12H12N2O2 |
MDL-Nummer | MFCD03407348 |
Menge | 1 g |
Synonym | 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-4-methoxyphenyl-5-methyl, acmc-20apaf, 1-4-methoxy-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde |
InChI-Schlüssel | SYBPJZRAGTVHTN-UHFFFAOYSA-N |