Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H22N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-13,15H,2-4,14H2,1H3,(H,32,33) |
| Formelmasse | 458.16 |