Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol wird zur Untersuchung der Photolyse im Steady-State- und Nanosekunden-Laserblitz verwendet. Es wird zur Herstellung von 4-(1-chloro-ethyl)-Anisol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol wird zur Untersuchung der Photolyse im Steady-State- und Nanosekunden-Laserblitz verwendet. Es wird zur Herstellung von 4-(1-chloro-ethyl)-Anisol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol |
Dichte | 1.079 |
Siedepunkt | 94°C to 96°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 74°C (165°F) |
Brechungsindex | 1.533 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2043521 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 152.19 |
Reinheit (%) | 95% |