Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028353
24.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10040-95-6
C10H10N2O
174.203
MFCD00060492
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
82328
1-(4-Methoxyphenyl)Imidazol
COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10040-95-6
C10H10N2O
174.203
MFCD00060492
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
82328
1-(4-Methoxyphenyl)Imidazol
COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Siedepunkt 120°C (0.1 mmHg)
Geruch Odorless
Menge 1 g
Synonym 1-4-methoxyphenyl-1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl imidazole, n-4-methoxyphenyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-1h-imidazole, acmc-20ahwg, 4-imidazol-1-yl anisole, 4-imidazol-1-yl-anisole, 1-imidazolyl-4-methoxybenzene, 1h-imidazole,1-4-methoxyphenyl
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%