Learn More
1,4-Naphthochinon, 97+ % (Trockengew.), enth. bis zu 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081128
17.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
130-15-4
C10H6O2
158.156
MFCD00001676
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
8530
CHEBI:27418
Naphthalin-1,4-Dion
C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
130-15-4
C10H6O2
158.156
MFCD00001676
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
8530
CHEBI:27418
Naphthalin-1,4-Dion
C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
1,4-Naphthoquinone is used as a strong dienophile in Diels-Alder reaction. It is also used as a precursor to anthroquinone and 5-nitro-1,4-naphthalenedione, which finds application in the preparation of aminoanthroquinone and is also used as a dye precursor. It is a basic component of Vitamin K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Naphthochinon wird als starkes Dienophil in der Diels-Alder-Reaktion verwendet. Es wird auch als Vorläufer von Anthrinon und 5-Nitro-1,4-naphthalenedion verwendet, das bei der Herstellung von Aminoanthropinon Anwendung findet und auch als Farbstoffvorstufe verwendet wird. Es ist ein grundlegender Bestandteil von Vitamin K.
Löslichkeit
Löslich in Alkalihydroxid-Lösungsmitteln, kaum löslich in Petrolether und Wasser. Frei löslich in Kohlendioxid, Essigsäure, Benzol und Choloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Naphthoquinone
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Dichte 1.42
Flammpunkt 142°C (288°F)
Geruch Irritating
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 878524
Merck Index 14,6395
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkali hydroxide solvents,sparingly soluble in petroleum ether and water. Freely soluble in carbondioxide,acetic acid,benzene and choloroform.
Formelmasse 158.15
Reinheit (%) ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält bis zu 5 % Wasser