missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC

Artikelnummer. 30417238
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417238 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417238 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN9009882.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 119192-09-5
Summenformel C9H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
Synonym 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrobenzyl)-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)nitrobenzene
IUPAC-Name 1-[(4-nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cn2cncn2)cc1

Specifications

Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4O2/c14-13(15)9-3-1-8(2-4-9)5-12-7-10-6-11-12/h1-4,6-7H,5H2
Formelmasse 204.0647
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.