Learn More
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Artikelnummer. 30180014
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180014 500 mg 500 Milligramm
30179732 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180014 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN900988500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119192-09-5
Summenformel C9H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
Synonym 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrobenzyl)-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)nitrobenzene;
IUPAC-Name 1-[(4-nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cn2cncn2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4O2/c14-13(15)9-3-1-8(2-4-9)5-12-7-10-6-11-12/h1-4,6-7H,5H2
Formelmasse 204.0647