Learn More
1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate, TRC
Artikelnummer. 30425288
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425288 5 mg 5 Milligramm
30414605 50 mg -
30419889 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8282305MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3557-99-1
Summenformel C14H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 287.22
Synonym p-Nitrophenyl Terephthalic Acid (7CI), mono(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylic Acid (9CI), 4-((4-Nitrophenoxy)carbonyl)benzoic Acid
IUPAC-Name 4-(4-nitrophenoxy)carbonylbenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H9NO6/c16-13(17)9-1-3-10(4-2-9)14(18)21-12-7-5-11(6-8-12)15(19)20/h1-8H,(H,16,17)
Formelmasse 287.043